Learn More
Sampling Systems™ Einweg-Pulverprobennehmer aus Polystyrol
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Im Lieferumfang ist ein durchsichtiger Behälter enthalten, der sicher über dem Spatel festgeklammert werden kann
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung erforderlich – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Gerät können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Weißer Spatel, transparente Abdeckung |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht FDA CFR 177.1640, entspricht EU-Vorschriften 10/2011 |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einfache, kontrollierte Pulverentladung |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 230 mm |