Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8010009 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
2,5 l
2500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Artikelnummer. 17458863
Marke: Sampling Systems™ 8045A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten. Das PharmaScoops™-Sortiment von Sampling Systems bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Gegossen & verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in Rot, Blau oder Weiß
  • Vollständige Chargen-Rückverfolgbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in den ATEX-Bereichen 0, 1 und 2
  • Erhältlich mit Gammastrahlensterilisation (SAL-Wert 10-6)
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA-akzeptabel CFR 177.1640, in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 10/2011
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Pharmaschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Pharmazie und Industrie
Breite (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) Griff 149 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 324 mm