Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
2,5 l
2500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
85 Stück
Beschreibung
PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten. Das PharmaScoops™-Sortiment von Sampling Systems bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Gegossen & verpackt in einem Reinraum
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in Rot, Blau oder Weiß
- Vollständige Chargen-Rückverfolgbarkeit
- Geeignet für die Verwendung in den ATEX-Bereichen 0, 1 und 2
- Erhältlich mit Gammastrahlensterilisation (SAL-Wert 10-6)
Especificaciones
Especificaciones
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA-akzeptabel CFR 177.1640, in Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 10/2011 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Pharmazie und Industrie |
| Breite (metrisch) | 97 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 118 mm |
| Material | Polystyrol |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido