Learn More
Sampling Systems™ SteriWare PharmaScoop™ Steril
Hergestellt unter hochreinen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse 100,000. Sampling Systems™ Einwegpharmaschaufeln aus Polystyrol sind einzeln verpackt und erfordern keine teure Reinigung und Reinheitsvalidierung.
Marke: Sampling Systems™ 8045A-250S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
- Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
- Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Einzeln verpackt | |
Ja | |
Weiß |
Polystyrol | |
2500 ml | |
Unsteril |