Learn More
Heathrow Scientific™ Polystyrol-Reagenzien-Reservoirs in Großpackung
Reagenzien-Reservoirs bieten ein frisches und modernes Design mit verbesserten Funktionen zur Optimierung der Pipettierverfahren.
97.34 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Unsteril |
Typ | Reagenzienreservoir |
Verpackung | In Großpackung |
Beschreibung
- Das Trogdesign mit V-förmigem Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann
- Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
- Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
- Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
- Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Einwegprodukt
Spezifikation
Weiß | |
Unsteril | |
In Großpackung | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
100/Packung | |
1 Bodentrog | |
mit Vertiefungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Polystyrol-Reagenzien-Reservoirs in Großpackung