Learn More
Corning™ Applicator for Filtrex plates
Die Anwendungen umfassen: PCR-Aufreinigung; Farbstoffterminator-Aufreinigung und Trennung/Filtrationsassays
Marke:  Corning™ 3507
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.39774kg
Artikelnummer. 10062521
  • 2981.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei einem Well-Volumen von 360 μl besteht der Plattenkörper aus weißem Polystyrol mit einem K-Resin™ Einsatz. Die Standardmembran besteht aus einem hydrophilen 0.2 μm PVDF (Polyvinylidenfluorid) mit geringer Proteinbindung. Ein weiteres Merkmal sind die einzelnen Filterscheiben. Diese werden durch einen speziellen Überformprozess eingekapselt, der die Integrität jedes Well gewährleistet und eine Kreuzkontamination der Flüssigkeit verhindert, während die optimierte Düsenkonstruktion eine Kreuzkontamination des Filtrats verhindert. Die Platte hat die branchengänige Standardgrundfläche (SBS) und ist daher mit den meisten Automatisierungs-, Liquid-Handling- und Detektionsgeräten kompatibel. Zu den Hauptanwendungen gehören: PCR-Aufreinigung*; Farbstoffterminator-Aufreinigung und Trennung/Filtrationsassays.
Spezifikation
Spezifikation
0,2 μm hydrophiles Polyvinylidenfluorid
Weiß
Polystyrol
360 μl
Je
8 x 12
PCR-Aufreinigung; Farbstoffterminator-Aufreinigung und Trennung/Filtrationsassays
96
PCR-Aufreinigung; Farbstoffterminator-Aufreinigung und Trennungs-/Filtrationsassays