Learn More
Corning™ Poly-D-Lysine Platte, 384 Well, schwarz, klarer Boden, Deckel, steril, VE=50 St.
GREENER_CHOICE
Geeignet für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten mit Detektionsbereich oben oder unten.
Marke:  Corning™ 3643
Artikelnummer. 10194083
  • 3679.05 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Masse gemäss SBS. Mit erhabenem Rand an den Wells, um Crosskontaminationen zu verringern.
Farbe: Schwarz
Boden: Klar
Oberfläche: Poly-D-Lysin
Steril: Ja
Deckel: Ja
Packung: 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polystyrol
5 bis 40 μl
50 μl
Für miniaturisierte, fluoreszierende, zellbasierte 384 Well-Assays
50/Packung
0,03 cm2
Schwarz
384
Steril
Flacher Boden (F-Well)
Gehäuse 50Pack