Learn More
Polysorbat 40, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polysorbate 40 |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit oder Paste bei 25 °C |
Dichte | 1.0500g/mL |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | >200°C |
Hydroxylzahl | 89 to 105mg KOH/g |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Verseifungszahl | 41 to 52mg KOH/g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tween]TS 40