Learn More
Epredia™ Polysine Adhäsionsobjektträger
Fisher Scientific - Epredia™TM Polysin-Adhäsions-Objektträger sind elektrostatisch und biochemisch adhäsiv. Das Präparat haftet zunächst durch elektrostatische Anziehung und wird dann durch biochemische Bindung fixiert. Adhäsionsobjektträger aus Polysin eignen sich am besten für paraffineingebettete Sue-Scheiben aus menschlichem Gewebe, die in Formalin, Alkohol oder Bouin-Lösung fixiert sind. Für Gewebeschnitte von 2 bis 5 Mikrometer Dicke.
Marke: Epredia™ J2800AMNZ
24.62 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kein Zeitverlust aufgrund der Beschichtung von Objektträgern
- Keine Kosten für teure Haftmittel
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Haftwirkung
Spezifikation
75 mm | |
25 mm | |
Weiß |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30