Learn More
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen
Artikelnummer. 17230574 Alle ansehen Bürkle Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
50 mm
65 mm
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Robuste Flasche mit weiter Öffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Auslaufsicher.
  • LDPE oder PP
  • Aus braunem LDPE für lichtempfindliche Flüssigkeiten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Material HDPE
Menge 1
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Für Lebensmittel geeignet
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Nr.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 99,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen >