Learn More
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsinnendurchmesser (metrisch):
24.3 mm
30.9 mm
39.9 mm
50.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
260 Stück
4 Stück
Description
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Anwendung:
- Abgabe
- Versenden von Proben
- Produktversand
- Transport
- Lagerung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung |
| Form | Rund |
| Enthält | Verschluss |
| Material | Polypropylen |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 39.9 mm |
| Ersatzverschluss | PP-Schraubverschluss |
| Menge | Je 1 |
| Graduated | Ja |
| Show More |