Learn More
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hohe chemische und thermische Beständigkeit. Kautex™ Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich optimal für Pasten, Granulate sowie heiß abgefüllte Produkte.
Marke: Kautex™ 2000783856
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Anwendung:
- Abgabe
- Versenden von Proben
- Produktversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
100 ml | |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen | |
Verschluss | |
24.3 mm | |
20/Packung | |
Ja | |
Flasche mit großer Öffnung |
Durchscheinend | |
Rund | |
Polypropylen | |
PP-Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
94 mm | |
Schraubkappe |