Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke:  Fisherbrand™ 300111-0016
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12682405
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml (17 oz.)
17 oz.
PPCO
55 mm
Ja
Weit
Ohne Einlage
55 mm
500 ml
Durchscheinend
Unsteril
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Autoklavierbar
Weithalsflasche
PPCO
Schraubverschluss