Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke: Fisherbrand™ 300111-0008
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
PPCO | |
45 mm | |
Ja | |
Weit | |
Ohne Einlage | |
45 mm |
250 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321 | |
Autoklavierbar | |
Weithalsflasche | |
PPCO | |
Schraubverschluss |