Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12662405 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28-415
28 mm
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12662405
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml, 4.2 oz.
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Durchscheinend
Material PPCO
Sterilität Unsteril
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial PPCO
Verschlussgröße 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe