Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
Marke:  Fisherbrand™ 300111-0032
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12612415
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
  • Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml, 32 oz.
32 oz.
PPCO
65 mm
Ja
Weit
Ohne Einlage
65 mm
1000 ml
Durchscheinend
Unsteril
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694
Autoklavierbar
Weithalsflasche
PPCO
Schraubverschluss