Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
72.53 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Beschreibung
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
500 ml (17 oz.) | |
17 oz. | |
PPCO | |
55 mm | |
Ja | |
Weit | |
Ohne Dichtungseinlage | |
55 mm |
500 ml | |
Durchscheinend | |
Unsteril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoklavierbar | |
Flasche mit großer Öffnung | |
PPCO | |
Schraubkappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO > Fassungsvermögen: 16 oz. (500 ml); 55 mm-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur