Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus PPCO
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28-415
28 mm
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)† und dauerhaft bis 100 °C (212 °F)
- Versprödungstemperatur 0 °C (32 °F)
- Starre Wände
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Sterilisation mit allen gängigen Verfahren möglich, mit Ausnahme von Trockenhitze und Bestrahlung
Vor dem Autoklavieren müssen die Gewinde vollständig zerlegt oder die Verschlüsse entfernt werden.
† Die Flasche erreicht die Höchsttemperatur möglicherweise nur, wenn sie leer ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | PPCO |
| Sterilität | Unsteril |
| Halsausführung | 28 mm |
| Verschlussmaterial | PPCO |
| Verschlussgröße | 28 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |