Learn More
VITLAB™ Wägedose aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
30 mL
50 mL
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Füllvolumenbereich | Gehäuse 25mL |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Durchmesser (metrisch) | 40mm |
Verschlusstyp | Deckel mit Griff |