Learn More
Kartell™ Polypropylen-Wägeflaschen
Click to view available options
Kapazität: 60 ml
Beschreibung
Reduzieren Sie die Tara-Gewichtskorrektur mit diesen leichten, autoklavierbaren, wiederverwendbaren, durchscheinenden Flaschen.Die Kartell™ Wägeflaschen aus Polypropylen ermöglichen das präzise und sichere Wiegen von Proben im Labor.
- Luftdichte Aufsteckdeckel im Lieferumfang enthalten
- Äußerst widerstandsfähig gegen Säureangriffe
- Ohne Abstufungen im Inneren für die Verwendung von Spateln
- Das Oberteil kann zusammengedrückt werden, um das Ausgießen zu erleichtern.
- Vor dem Autoklavieren Deckel abnehmen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Luftdichter Aufsteckdeckel |
Material | Polypropylen |
Menge | 10Pack. |
Gewicht (metrisch) | 14 g |
Produktlinie | Flasche |
Zertifizierung/Konformität | FDA 21CFR 177,1520 |