Learn More
Welch™ VAKUUMREGLER MIT DIGITALANZEIGE DIGITALANZEIGE
Marke: Welch™ 700458
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
138 g | |
110 mm | |
92 mm | |
Digital | |
Typ MP/MPC 301, 601, 901, 1201 |
Vakuumregulator | |
1000 bis 1 mbar | |
86 mm | |
Polypropylen |