Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Artikelnummer. 15907860
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Positionen:
24
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Tiefe (metrisch):
246 mm
295 mm
295 mm
300 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15907860
Marke: Kartell™ 0056804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hohe Kapazität
  • Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
  • Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
  • Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Polypropylen
Positionen 24
Stapelbar Ja, wenn leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Größe 24
Tiefe (metrisch) 300 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm