Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Dank der besonderen Konstruktion können die Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke:  Kartell™ 0056503
Artikelnummer. 10000952
  • 13.40 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Große Kapazität
  • Kann trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Zersetzt sich nicht, rostet nicht oder verformt sich nicht
  • Obenliegende alphanumerische Rasterreferenz für eine einfache Identifikation
  • Farbcodiert für den Einsatz in Bädern
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Röhrchen (16 mm)
60
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
60
13 mm
Weiß
Polypropylen
Ja, wenn leer
1 Packung
246 mm
13 mm