Learn More
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Beschreibung
- Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
- Aus transparentem Polypropylen hergestellt
- Autoklavierbar
- Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis | 31 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Polypropylen |
Schritten | 5 ml |
Menge | Je |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur