Learn More
Greiner Bio-One PP-Röhrchen, steril,1,3 ml, mit Verschluß 8,5 x 44 mm (VE=1000Stck.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10460142
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.3 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10460142
Marke: Greiner Bio-One 102261
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Röhrchen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben.
  • 8-Röhrchenstreifen
  • Durchmesser: 8.5 mm; Höhe: 44 mm
  • Nennvolumen: 1.3 ml
  • Arbeitsvolumen: 1 ml
  • Röhrchenkette mit aufgesetztem Kappenstreifen
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 8,5 mm
Kapazität (metrisch) 1.3 ml
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 1000
Sterilität Steril
Höhe (metrisch) 44 mm