Learn More
Kartell™ Polypropylen-Reagenzglasgestelle mit drei Ebenen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ Reagenzglasgestelle mit zwei und drei Ebenen nehmen zehn Reagenzgläser auf, sind leicht und unzerbrechlich.
Marke:  Kartell™ 0056000
10.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11371185
  • 12.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei und drei Ebenen fassen zehn Röhrchen und sind leicht und unzerbrechlich.
  • Unzerbrechliche herkömmliche Bauweise
  • Leicht
  • Autoklavierbar bis 120 °C
  • Vertiefungen auf der Basisfläche halten die Reagenzgläser in Position
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell mit drei Ebenen
Röhrchen (20 mm)
12
20 mm
Autoklavierbar
Polypropylen
190 x 60 mm
20 mm