Learn More
Kartell™ Polypropylen-Reagenzglasgestelle mit drei Ebenen
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ Reagenzglasgestelle mit zwei und drei Ebenen nehmen zehn Reagenzgläser auf, sind leicht und unzerbrechlich.
Marke: Kartell™ 0056200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei und drei Ebenen fassen zehn Röhrchen und sind leicht und unzerbrechlich.
- Unzerbrechliche herkömmliche Bauweise
- Leicht
- Autoklavierbar bis 120 °C
- Vertiefungen auf der Basisfläche halten die Reagenzgläser in Position
Spezifikation
Reagenzglasgestell mit drei Ebenen | |
Röhrchen (20 mm) | |
24 | |
20 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
375 x 65mm |