Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit und hohe Temperaturresistenz. Die Greiner Bio-One™ Teströhrchen aus Polypropylen mit Rundboden eignen sich für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben.
Marke:  Greiner Bio-One 163270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.20000kg
Artikelnummer. 10778371
  • 597.00 € / 900 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
  • Durchmesser: 16.8 mm; Höhe: 100 mm
  • Volumen: 12 ml
  • Weißer Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Durchsichtig
12 ml
Ja
Autoklavierbar (ohne Verschlusskappe)
Schraubkappe
HDPE
5000 x g: Ausschwingrotor 26.000 x g: Festwinkelrotor
Polypropylen
Unsteril
16,8 mm