Learn More
Kartell™ Polypropylen-Teströhrchen
Artikelnummer. 12004598
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12004598
Marke: Kartell™ 8830304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der mitgelieferte Schraubverschluss ist so konzipiert, dass eine Kontamination durch Flüssigkeitströpfchen an der Innenoberfläche vermieden wird. Kartell™ Teströhrchen aus Polypropylen erfüllen die Anforderungen an Teströhrchen und sind zentrifugierbar.
  • Schnellschraubverschluss aus Polyethylen für eine auslaufsichere Eindämmung
  • Schraubverschlüsse sind in einer Vielzahl an Farben zur Klassifikation erhältlich
  • Abmessungen: 16 mm x 100 mm (Durchm. x H)
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Genehmigung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE–IVD
Beschreibung 4.000 × g
Kapazität (metrisch) 15 ml
Durchmesser (metrisch) 16 mm