Learn More
BRAND™ Gerade Schlauchadapter
Artikelnummer. p-6858076 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
6 bis 10 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
Gesamtlänge (metrisch):
55 mm
59 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11858321
Marke: BRAND™ 152605
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. BRAND™ Gerade Schlauchadapter eignen sich zum Verbinden von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Verbindet Schläuche mit unterschiedlichem Durchmessern
  • Lichtdurchlässig
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 55 mm
Zur Verwendung mit 3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verbindung von Schläuchen unterschiedlicher Innendurchmesser
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Farbe Durchscheinend