Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter aus Polypropylen
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
103.92 € - 154.43 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Nein |
Material | Polypropylen |
Form | Gerade |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408814
|
Gosselin™
TP30C-030 |
40 mL |
154.43 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15408824
|
Gosselin™
TP35C-030 |
60 mL |
103.92 €
800 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Ohne Beschriftung |
Nein | |
Gerade | |
Klar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter aus Polypropylen