Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungs-Einschubboxen aus PP (Polypropylen)
In den langlebigen Kästen aus Polypropylen lassen sich Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus Polypropylen mit 100 Plätzen nehmen 100 Objektträger in einem sicheren Kasten mit Scharnierverschluss und Schnappschloss auf.
13.98 € - 15.75 €
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 100
Gerät fasst 100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Abmessungen (L x B x H) 210 x 169 x 37 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11791476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15991CF
Weiß
14.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11781476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS15991BF
Rot
15.75 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771476
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
HS15991AF
Blau
13.98 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegossene Kiste aus Polypropylen fasst 100 Objektträger in sicheren Fächern
  • Klappdeckel wird sicher durch ein Schnappverschluss geschlossen
  • Mit Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger für eine einfache Identifizierung
  • Stapelbare Kisten mit Füßen für maximale Stabilität
  • Robuste Kisten ohne Auskleidung
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger
Herausziehbare Identifikationskarte
Polypropylen
169 mm
100
210 x 169 x 37 mm
37 mm
210 mm
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungs-Einschubboxen aus PP (Polypropylen)