Learn More
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen
Artikelnummer. p-7113853 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 20 ml-EPA-Fläschchen
Für 30 ml- und 40 ml-EPA-Fläschchen
Anzahl Plätze:
10 Aushöhlungen
16 Aushöhlungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12652465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
  • Lagerbox
  • Inklusive Abdeckung
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Lila
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 30 ml- und 40 ml-EPA-Fläschchen
Anzahl Plätze 10 Aushöhlungen
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 105 mm