Learn More
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für Headspace-Fläschchen
Artikelnummer. 12381113 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Für 5 ml, 10 ml, 20 ml Headspace-Fläschchen
Artikelnummer. 12381113
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
  • Für 5 ml-, 10 ml- und 20 ml-Headspace-Fläschchen
  • Blau
  • Inklusive Abdeckung
  • L x B x H: 130 x 130 x 102 mm
  • 25 Kavitäten