Learn More
Polypropylen-Sterilisierbox
Marke: Azlon PWP050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Unique cylindrical box for pipette sterilisation
- Autoclavable at 121°C
- The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280mm to 500mm
Spezifikation
Polypropylen | |
Pipettensterilisierung | |
Sterilisationsboxen |