Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
Marke: Buerkle™ 4702-0045
9.92 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stapelbar
- Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
- Polypropylen, weiß
- Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
- Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Schüssel | |
1 | |
120 mm |
4 L | |
Polypropylen | |
Geeignet für Lebensmittel | |
1/Packung | |
280 mm |