Learn More
Gilac™ Quadratische Kühlschrankboxen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11704926
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.6 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11704926
Marke: Gilac™ G602220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Hervorragend geeignet für die Konservierung des Geschmacks und Schutz vor Gerüchen von außen.
  • 75 mm hoch, in verschiedenen Breiten erhältlich
  • Inhalte sind sichtbar und erkennbar 
  • Flexibler, luftdichter Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 84.5 oz.
Kapazität (metrisch) 2.5 l
Zertifizierung/Konformität Konformität bei Lebensmittelkontakt
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Luftdichter Deckel
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konservieren von Geschmack, Schutz vor Gerüchen in Lebensmitteln
Produkttyp Schubeinsätze
Modell Stackable
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F
Temperaturbereich (metrisch) Behälter: -20 °C bis +90 °C; Deckel: -15 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H) 220 x 220 x 75 mm
Länge (metrisch) 220 mm
Länge (angloamerikanisch) 8.7 in.
Breite (metrisch) 220 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.7 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Gewicht (metrisch) 0,28 kg