Learn More
VITLAB™ Polypropylene Spray Bottle with Ethanol Imprint
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Beschreibung
- Transparent polypropylene spray bottle
- Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
- Range: approx. 3 to 4 meters
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 mL (33.8 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
Farbe | Transparent |
Material | LDPE |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produkttyp | Sprühflasche |
Chemical Label | Ethanol |
Verschlussmaterial | LDPE |