missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Probenbehälter aus PP (Polypropylen)
Marke: Copan Italia D103832B
Spezifikation
Grün | |
Polyethylen | |
63 mm | |
125 mL | |
Probenbehälter | |
Ja |
Ja | |
Kappe | |
500 Packungen | |
Transparent | |
Polypropylen | |
125 mL |