Learn More
Brady™ Absperrung für Steckerverbindungen, Polypropylen
Artikelnummer. 10587234
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10587234
Marke: Brady™ 065675
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen. Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt.
  • Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte
  • Steckerverriegelungen
  • Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen. Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt.
  • Lockout-Vorrichtungen für elektrische Stecker
Spezifikation
Produkttyp Sperrvorrichtung für Steckerverbindung
Farbe Rot
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Wartungssicherungen für Steckeranschlüsse – groß
Abmessungen (T x B x H) 75.95 x 177.8 x 117.1 mm
Abmessungen (L x B) 178,00 x 117,00 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 4.61 in.
Höhe (metrisch) 117 mm
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 178 mm