Learn More
Fisherbrand™ Objektträger-Versandbox aus Polypropylen, mit 2 Plätzen
Zur sicheren Lagerung oder zum sicheren Versand von zwei Standard-Objektträgern. Die Fisherbrand™ Objektträgerversandtasche aus Polypropylen mit 2 Plätzen zeichnet sich durch nebeneinanderliegende Fächer in einem beständigen Polypropylengehäuse aus. Die großen, einfach schließbaren Schnappverschlüsse gewährleisten eine sichere Aufbewahrung. Die Einweg-Versandtaschen sind in verschiedenen Farben lieferbar und erleichtern damit die Zuordnung.
Marke: Fisherbrand™
13.45 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32400kg
Beschreibung
- Protektoren mit zwei Standard-Objektträgern: 25 x 75 mm oder 1 x 3 in.
- Große, einfache Schnappdeckel sorgen dafür, dass die Objektträger sicher im Versandbehälter bleiben
- Objektträger liegen flach in getrennten Kanälen, um Gleitkontakt oder Verschiebung zu vermeiden
- Vielzahl an Farben zur einfachen Codierung
- 25 Einweg-Versandbehälter pro Packung
Spezifikation
68 mm | |
2.7 in. | |
Standard-Mikroskopobjektträger | |
0.2 in. | |
5 mm | |
2 Objektträger |
3.7 in. | |
93 mm | |
Farblich sortiert | |
Slide Mailer | |
3.7 x 2.7 x 0.2 in (93 x 68 x 5 mm) | |
Polypropylen |