Learn More
Polypropylen-Entsorgungsbehälter für scharfe Instrumente
Artikelnummer. 12993485
Click to view available options
:
Größe (L x B):31 x 25mm
Artikelnummer. 12993485
Marke: Daniels Healthcare DD442YL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Der gelbe Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter 0.47 l für spitze und scharfe Abfälle mit 0.5 Netzöffnung und Nadelentferner eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die mit medizinischen, aber nicht zytotoxischen oder zytostatischen Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Lässt sich leicht in einer Tasche oder in einem Handschuhfach verstauen
  • Wird mit montiertem Deckel geliefert
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
  • Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit robuster Wanddicke
  • Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
  • Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbaren Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,47 L
Zertifizierung/Konformität BS7320:1990, UN3291 zertifiziert
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B) 31 x 25 mm
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 31 mm
Menge Je 1
Breite (metrisch) 25 mm
Enthält Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Berufstätige im Gesundheitswesen
Material Polypropylen