Learn More
BRAND™ Scheidetrichter aus Polypropylen
Der Polypropylen-Scheidetrichter enthält einen Polypropylen-Schraubverschluss und einen speziellen konischen PTFE-Absperrhahn.
Marke: BRAND™ 140006
192.31 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Klarheit für die Inhaltsbeobachtung
- Mit PP-Schraubverschluss und speziellem, konischem PTFE-Absperrhahn mit Haltevorrichtung
- Autoklavierbar (121 °C)
Spezifikation
500 ml | |
PP-Schraubverschluss | |
Trichter |
Polypropylen | |
PTFE |