Learn More
Macherey-Nagel™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen, mit Bohrung
Schraubverschlüsse aus Polypropylen zur Probenlagerung mit analytisch reinem und fest mit der Kappe verbundenem Septum aus Silikon-/PTFE.
Marke: Macherey-Nagel™ 702113
25.67 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Oben geschlossen
- Weiß
- Vormontierte Septen aus Silikon/blauem PTFE
Spezifikation
Schraubverschlüsse mit Septen aus Silikon-PTFE | |
Polypropylene | |
Probenlagerung | |
1,3 mm (Septen) |
White | |
Silikon, weiß/PTFE, blau | |
Temperaturgenauigkeit Septen sind beständig zwischen von -60 °C bis 200 °C – PP-Kappe jedoch nur bis zu 120 °C / Analytische Reinheit – hoch | |
Schraube |