Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
Aus Polypropylen mit Silikondichtung. BRAND™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen sind verschiedenen Farben erhältlich. Für den Einsatz bei Temperaturen von –196 bis 121 °C. Autoklavierbar.
Marke:  Brand™ 780744
132.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10603761
  • 161.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polypropylen mit Silikondichtung.
  • In verschiedenen Farben erhältlich.
  • Temperaturbereich: –196C bis 121°C.
  • Autoklavierbar;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss mit Silikondichtung
Polypropylen
Großpackung von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 bis 2 ml
Autoklavierbar
Gelb