Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
Aus Polypropylen mit Silikondichtung. BRAND™ Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen sind verschiedenen Farben erhältlich. Für den Einsatz bei Temperaturen von –196 bis 121 °C. Autoklavierbar.
Marke: Brand™ 780741
132.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen mit Silikondichtung.
- In verschiedenen Farben erhältlich.
- Temperaturbereich: –196C bis 121°C.
- Autoklavierbar;
Spezifikation
Schraubverschluss mit Silikondichtung | |
Polypropylen | |
Großpackung von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss 0,5 bis 2 ml |
Autoklavierbar | |
Blau |