Learn More
Cole-Parmer™ Filterscheibe aus Polypropylen
Artikelnummer. 11777113
Click to view available options
Porengröße:
149 μm
500 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11777113
Marke: Cole-Parmer™ 0663563
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Polypropylen
Porengröße 500 μm
Menge 10Pack
Dicke (metrisch) 610 μm
Typ Bildschirmscheibe
Durchmesser (metrisch) 55 mm