Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Artikelnummer. 12623566
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12623566
Marke: Vitlab™ 39794
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Messschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 260 mm