Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marke:  Vitlab™ 39694
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10159641
  • 29.20 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
100 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Polypropylen
Weiß
200 mm