Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marke: Vitlab™ 39794
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schaufel aus weißem Polypropylen
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Messschaufel | |
250 ml | |
Für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Polypropylen | |
Weiß | |
260 mm |